Description
- Slibefuge af PTFE med tætningsringe på ydersiden for at forhindre fastklæbning af forbindelsen og for at mindske faren for at knuse glas
- En speciel pakning af PTFE og en FPM o-ring, som er komprimeret af et GL skruelåg, giver god tætning af røreakslen
- Accepterer od 8 mm skafter
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Velegnet til vakuum, perfekt leje til rustfrit stål og glasomrøreraksler |
| Type | Omrørervejledning |
| Materiale | PTFE |