Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørbarer
Artikelnummer. p-8012874
Længde (metrisk):
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
Form:
Cylinder
Oval
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12789038
Brand: Cole-Parmer™ 3663098
Omrørerbarer velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0.24 in.
Til brug med (applikation) For Stem Integrity
Til brug med (udstyr) Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Stations
Længde (engelsk) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Form Oval
Type Magnetic Stir Bar