Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørbarer
Artikelnummer. 12799038
Længde (metrisk):
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
Form:
Cylinder
Oval
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12799038
Brand: Cole-Parmer™ 3663099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrørerbarer velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer.
  • Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250 serie reaktionsstationer.
  • Vælg mellem et bredt udvalg af tilbehør, der passer til din reaktionsstation, herunder reaktionsbeholdere, prober og software.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,18 tommer.
Til brug med (applikation) For stammens integritet
Til brug med (udstyr) Integritet 10, RS-200 og RS-250 reaktionsstationer
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Længde (metrisk) 12 mm
Form Cylinder
Type Magnetisk rørestang