Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørbarer
Længde (metrisk):
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
Form:
Cylinder
Oval
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0.24 in. |
| Til brug med (applikation) | For Stem Integrity |
| Til brug med (udstyr) | Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Stations |
| Længde (engelsk) | 0.4 in. |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Form | Oval |
| Type | Magnetic Stir Bar |