Få mere at vide
Stiripentol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stiripentol-d9 |
| CAS | 1185239-64-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H9D9O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(O)C=Cc1ccc2OCOc2c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-5,5,5-trideuterio-4,4-bis(trideuteriomethyl)pent-1-en-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.35 |
| Formel vægt | 243.1821 |
| Vis mere |