Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stir Bar Retriever
Artikelnummer. 11346954 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
30,48 cm
Artikelnummer. 11346954
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F377720000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylen pick-up stang med kraftig Alnico magnet forseglet i den ene ende
  • Alnico-V magnet forseglet i den ene ende
  • Praktisk løkke til at hænge i den anden ende
  • 9,5 mm diameter
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Til brug med (applikation) Genvinding af rørestave fra kolber og andre beholdere
Til brug med (udstyr) Omrøringsstænger
Inkluderer Alnico-V magnet i den ene ende og hængesløjfe i den anden
Længde (engelsk) 12 tommer
Diameter (metrisk) 9.5 mm
Længde (metrisk) 30,48 cm
Materiale Polyethylen