missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Stigmasteryl Ferulate, TRC

Artikelnummer. 30415026
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415026 2.5 mg
30416611 100 mg
30413399 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415026 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6867682.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20972-08-1
Molekylær formel C39H56O4
Molekylvægt (g/mol) 588.86
Synonym Stigmasterol Ferulate, 4-hydroxy-3-methoxy-stigmasta-5,22-dien-3β-yl Ester Cinnamic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmasterol, (3β,22E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Stigmasta-5,22-dien-3-ol
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMIL O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Stigmasteryl Ferulate
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C39H56O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h9-13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8,14-16,19-22,24H2,1-7H3/b12-9+,18-11?/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formel vægt 588.4179
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.