Få mere at vide
Stigmasterol, >95%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403331 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11403331 25 g
1 options
Artikelnummer. 11403331 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210296225
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stigmasterol
CAS 83-48-7
Farve Hvid
Analyseprocentområde >95%
Molekylær formel C29H48O
MDL nummer MFCD00003630
Mængde 25 g
Synonym stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
InChI nøgle HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
SMIL CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
IUPAC navn (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 412.70
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
Formel vægt 412.7
Procent renhed >95%
Fysisk form Pulver