Få mere at vide
Stigmasterol 3-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stigmasterol 3-Acetate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H50O2/c1-8-23(20(2)3)10-9-21(4)27-13-14-28-26-12-11-24-19-25(33-22(5)32)15-17-30(24,6)29(26)16-18-31(27,28)7/h9-11,20-21,23,25-29H,8,12-19H2,1-7H3/b10-9+/t21-,23-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31-/m1/s1 |
| Formel vægt | 454.3811 |