Få mere at vide
STF-62247, MedChemExpress
Beskrivelse
STF-62247 is an autophagy inducer that selectively cytotoxic to VHL-deficient renal cell carcinoma (IC50 of 0.625 μM and 16 μM in RCC4 and RCC4/VHL cells, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | STF-62247 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 315702-99-9 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H13N3S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (187.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=NC=C3)=CS2)=CC=C1 |
| Vis mere |