missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ STF 31

Artikelnummer. 18024552
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18024552 10 mg
18095532 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18024552 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4484/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

NAMPT inhibitor; also GLUT1 inhibitor

Inhibitor of GLUT1; inhibits glucose uptake in renal cell carcinoma (RCC) 4 cells. Activity causes necrotic cell death in von Hippel-Lindau (VHL)-deficient RCC cells. Also NAMPT inhibitor. Eliminates human pluripotent stem cells from culture with limited toxicity towards differentiated cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 724741-75-7
Molekylær formel C23H25N3O3S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale STF 31
Mængde 10 mg
Formel vægt 423.53
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 423.531
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.