missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STF 118804

Artikelnummer. 18790809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18790809 5 mg
18788758 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18790809 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 5207/5

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

NAMPT Inhibitors

STF 118804 is a NAMPT inhibitor (nicotinamide phosphoribosyltransferase, visfatin, PBEF1); inhibits NAD+ synthesis from nicotinamide. Potently inhibits the viability of multiple B-cell acute lymphoplastic leukemia (B-ALL) cell lines (IC50 < 10 nM); induces apoptosis in MF-411 cells. Induces regression of ALL xenografts and eliminates leukemia stems cells from bone marrow in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C25H23N3O4S
Formel vægt Observed MW: 461.53
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.