Få mere at vide
STF-083010, MedChemExpress
Beskrivelse
STF-083010 is a specific IRE1α inhibitor. STF-083010 inhibits Ire1 endonuclease activity, without affecting its kinase activity, after endoplasmic reticulum stress.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | STF-083010 |
| CAS | 307543-71-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H11NO3S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (315.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CS1)(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vægt | 317.38 |
| Vis mere |