Få mere at vide
Stevioside, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15658745 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15658745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57817-89-7 | C38H60O18 | 804.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stevioside
CAS 57817-89-7
Smeltepunkt 198,0 °C
Tab ved tørring 6% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C38H60O18
Mængde 25 g
Synonym stevioside
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1,25g/L.
InChI nøgle UEDUENGHJMELGK-PEKONUEISA-N
SMIL CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)(C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 804.88
PubChem CID 134129657
Formel vægt 804.88
Procent renhed ≥75% (HPLC)