Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ Sterling™ Nitril Ambidextrous Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000654
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 140
Pakke med 150
Artikelnummer. 10634525
Brand: Kimtech™ 99210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambidekstrøse handsker sikrer kontamineringskontrol med innovativ, hudvenlig nitril, der er egnet til en række anvendelser.
  • Sikker overholdelse:
    • PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425,
    • DA ISO 374-1:2016 Type C (K) Kemisk Stænkbeskyttelse,
    • EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier,
    • DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
    • Fødevarekontakt godkendt
  • Fremstillet ved hjælp af proprietær Sterling™ teknologi, der kombinerer sikkerhed og komfort. Den effektive, miljøvenlige konstruktion minimerer spild uden at gå på kompromis med sikkerheden.
  • Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har certificeret beskyttelse mod en lang række forurenende stoffer, samtidig med at de er godkendt til fødevarekontakt.
  • Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyr, ambidextrøse og grå i farven.
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
  • Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0120 PPE Category III product classified by EC Council Directive 89/686/EEC, It is tested in accordance with the EN Norms EN 420:2003, AQL level of 1.5 for pinholes, ISO 9001, ISO 16604
Klassifikation PPE Category III
Accelerator gratis Yes
Farve Gray
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 3.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.1 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.1 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3.1 mil (Cuff)
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm (Cuff)
Finger stil Textured
Til brug med (applikation) Life sciences, university labs, forensic science, non-sterile drug manufacturing
Mængde 150 Pk.
Modstandsdygtig overfor Puncture and abrasion, chemicals, virus
Trækstyrke 38 to 42 MPa
Længde (engelsk) 9.6 in.
Længde (metrisk) 24.4 cm