Få mere at vide
Kimtech™ Sterling™ Nitril ambidextrøs handsker
Beskrivelse
- Sikker overholdelse:
- PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425,
- DA ISO 374-1:2016 Type C (K) Kemisk Stænkbeskyttelse,
- EN 374-4:2003 Modstandsdygtighed over for nedbrydning af kemikalier,
- DA ISO 374-5:2016 Beskyttelse af mikroorganismer og VIRUS
- Fødevarekontakt godkendt
- Fremstillet ved hjælp af proprietær Sterling™ teknologi, der kombinerer sikkerhed og komfort. Den effektive, miljøvenlige konstruktion minimerer spild uden at gå på kompromis med sikkerheden.
- Nitrilkonstruktion resulterer i produkter, der er stærkere og slankere end latexhandsker og har certificeret beskyttelse mod en lang række forurenende stoffer, samtidig med at de er godkendt til fødevarekontakt.
- Handsker er antistatisk testet for at beskytte bæreren og udstyr, ambidextrøse og grå i farven.
- Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer.
- Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne, reducerer risikoen for at blive revet i stykker og øger deres holdbarhed, samtidig med at de reducerer nedrulningen for lettere at tage af og på.
- Indeholder ingen naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation for bæreren.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE 0120 PPE Kategori III-produkt klassificeret i henhold til EU-rådets direktiv 89/686/EEC, Det er testet i overensstemmelse med EN-normerne EN 420:2003, AQL-niveau på 1,5 for nålehuller, ISO 9001, ISO 16604 |
| Klassifikation | PPE Kategori III |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industrial, Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Grå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.1 mm |
| Vis mere |