Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare Vaskeskabeloner
Artikelnummer. p-200009514 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Dimensioner (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 17992062
Brand: Sampling Systems™ 8888H50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse slibeskabeloner er ideelle til at sikre ensartethed ved slibning med henblik på rengøringsvalidering. De er lavet i et renrum og leveres individuelt i sække for at hjælpe med at reducere risikoen for kontaminering.
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
  • Sikrer konsistente valideringsresultater
Tekniske data
Produkttype Vaskeskabelon
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 50 x 50 mm