Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare Vaskeskabeloner
Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Dimensioner (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beskrivelse
- Tilgængelig steril eller ikke-steril
- Sikrer konsistente valideringsresultater
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vaskeskabelon |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Dimensioner (L x B) | 50 x 50 mm |