Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11995437 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11995437 500 mm 20 ml Pakke med 20
11965437 500 mm 50 pmol RNA pr. reaktion Pakke med 20
11925457 1000 mm 50 pmol RNA pr. reaktion Pakke med 20
11925636 1000 mm 5 ml Pakke med 20
11965636 1000 mm 10 ml Pakke med 20
11905636 500 mm 5 ml Pakke med 20
11945457 1000 mm 20 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11995437 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8060H520S
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Samlet og pakket i et renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA eller EU-konform HDPE
  • Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 )
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX zone 0, 1 og 2
  • Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
  • Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
  • Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
  • Fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø (tjek individuelle prøveudtagerbeskrivelser)
  • Fred i sindet
  • Velegnet til alle industrier (farmaceutisk, fødevarer, kemikalier, kosmetik, bioteknologi osv.)
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Finansiel
  • Spar tid og penge (det vil koste mere at rense en genanvendelig prøvetager end at købe en engangsprøvetager)
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm