Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11965437 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11965437
Brand: Sampling Systems™ 8060H501S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Samlet og pakket i et renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA eller EU-konform HDPE
  • Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 )
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX zone 0, 1 og 2
  • Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
  • Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
  • Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
  • Fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø (tjek individuelle prøveudtagerbeskrivelser)
  • Fred i sindet
  • Velegnet til alle industrier (farmaceutisk, fødevarer, kemikalier, kosmetik, bioteknologi osv.)
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Finansiel
  • Spar tid og penge (det vil koste mere at rense en genanvendelig prøvetager end at købe en engangsprøvetager)
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm