Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Samlet og pakket i et renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA eller EU-konform HDPE
- Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 )
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Velegnet til brug i ATEX zone 0, 1 og 2
- Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
- Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
- Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
- Fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø (tjek individuelle prøveudtagerbeskrivelser)
- Fred i sindet
- Velegnet til alle industrier (farmaceutisk, fødevarer, kemikalier, kosmetik, bioteknologi osv.)
- Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
- Finansiel
- Spar tid og penge (det vil koste mere at rense en genanvendelig prøvetager end at købe en engangsprøvetager)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |