Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11905636 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11905636
Brand: Sampling Systems™ 8060H505S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engangspulvertyv er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Samlet og pakket i et renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA eller EU-konform HDPE
  • Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 )
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX zone 0, 1 og 2
  • Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
  • Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
  • Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
  • Fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø (tjek individuelle prøveudtagerbeskrivelser)
  • Fred i sindet
  • Velegnet til alle industrier (farmaceutisk, fødevarer, kemikalier, kosmetik, bioteknologi osv.)
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Finansiel
  • Spar tid og penge (det vil koste mere at rense en genanvendelig prøvetager end at købe en engangsprøvetager)
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm