Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril engangs LiquiThief
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
290 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004& Materialer, der er i overensstemmelse med EU 10/2011
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Træk håndtaget op i den ønskede dybde
- Jo længere håndtaget trækkes, jo større prøvevolumen
- Skub håndtaget ned for at fjerne prøven
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 290 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Oversigt | Steril, individuelt pakket |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |
| nr. pr. sag | 20 |