Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot samplere
Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Den sterile engangsspalteprøvetager er ideel til at tage en tværsnitsprøve på flere niveauer fra pulvere og granulat.
- Den fås i 2 diametre, hvilket giver mulighed for standard volumen eller stor volumen prøvetagning fra flere punkter.
- Standardversionen med 25 mm diameter fås i forskellige længder.
- Enkel at bruge.
- Skub prøveudtageren ind i pulveret og drej håndtaget for at åbne prøveudtageren og tage prøven.
- Luk og fjern prøveudtageren.
- Fremstillet af fødevaregodkendt HDPE.
- Overholder de seneste FDA- og EU-krav.
- BSE/TSE fri.
- Prøvetagerne fremstilles, samles og pakkes i et renrum for at sikre renlighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Emballagetype | Individuelt pakket |
| Længde (metrisk) | 420 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu