Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Skraber
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138881 Shop alle Sampling Systems produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Bredde (metrisk):
75 mm
Artikelnummer. 15164966
Brand: Sampling Systems™ 8785H75S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at være ergonomisk, hvilket betyder, at de er nemme at bruge og ideelle til at skrabe og rengøre. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper er ideel til brug med fødevarer, kosmetik og lægemidler.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fås i 2 størrelser
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig