Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Skraber
Shop alle Sampling Systems produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Bredde (metrisk):
75 mm
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fås i 2 størrelser
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Engangsskraber |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Inkluderer | Individuelt pakket |
| Længde (metrisk) | 225 mm |
| Materiale | HDPE |