Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Skraber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13462829 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
190 mm
225 mm
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
13462829 225 mm Steril Pakke med 100
15164966 - - -
15879561 225 mm Ikke-steril Pakke med 100
15889561 190 mm Ikke-steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13462829 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8785H110S
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Designet til at være ergonomisk, hvilket betyder, at de er nemme at bruge og ideelle til at skrabe og rengøre. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper er ideel til brug med fødevarer, kosmetik og lægemidler.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fås i 2 størrelser
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype Engangsskraber
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Inkluderer Individuelt pakket i poser
Længde (metrisk) 225 mm
Materiale HDPE