Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Sæk- og poseprøveudtagere
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) ydre bund:
25 mm
45 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- De SteriWare™ Sack and Bag Sampler er perfekt til at tage prøver fra sække og poser.
- Denne prøveudtager er ideel til hurtig kvalitetskontrol gennem siderne af sækkene.
- De SteriWare™ Sack Sampler fås i to diametre, den smalle er ideel til fritflydende pulvere, og til små produkter som peberkorn er prøvetageren med stor diameter mere velegnet til prøvetagning af nødder og bønner.
- De SteriWare™ Sack Sampler har et ergonomisk håndtag og specialdesignet klinge.
- Under prøveudtagning skal operatøren holde en pose eller flaske over den bageste ende af prøveudtageren for at fange pulveret eller granulatet, når de glider gennem prøveudtageren.
- Fremstillet af højkvalitets HDPE, som er fødevare- og FDA-kompatibel kvalitet.
- BSE/TSE fri.
- Fuld batchdokumentation og certificering leveres.
- Individuelt pakket og solgt i økonomiske kasser af 100.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Emballagetype | Æske |
| Mængde | 100 Pk. |
| Diameter (metrisk) ydre bund | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 325 mm |