Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Rød engangs PharmaScoop™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917945 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12917945 60 ml Pakke med 100
17488873 2,5 l -
15510904 30 ml Pakke med 100
17418883 500 ml -
17478873 1000 ml -
15819441 125 ml Pakke med 100
17498873 250 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12917945 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8045R60S
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug direkte fra posen uden behov for dyr rengøring. Sampling Systems™ SteriWare™ Rød engangs PharmaScoop™ er ideel til både prøveudtagning og dispensering af pulvere og granulat.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
  • God fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt
  • Placerede det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Produkttype Engangsskefuld
Inkluderer Individuelt pakket
Materiale Polystyren