Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Rød)
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
50 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 50
Beskrivelse
- Vores røde engangsscoops er en populær genstand til brug i laboratorie-, produktions- og kvalitetsarbejde.
- Den knaldrøde farve gør, at de let kan ses, hvis de ved en fejl efterlades i pudderet.
- De røde scoops er perfekte til mad, kemikalier og farmakokinetik.
- Vores komplette udvalg af engangsartikler SteriWare™ pulverscoops (spades) er fremstillet og pakket i et klasse 100.000 renrum for at sikre renlighed.
- De er designet til at blive brugt direkte fra posen uden behov for dyr rengøring.
- De sterile scoops har et sterilitetssikkerhedsniveau SAL 10-6 .
- PharmaScoops™ er ideelle til både prøveudtagning og dispensering af pulvere og granulat.
- Scoops kan bruges direkte fra posen.
- De robuste, ergonomiske håndtag er placeret højt oppe på kroppen for at holde hånden væk fra pudderet.
- Scoops leveres med fuld dokumentation, herunder batch-certifikat for overensstemmelse og bestrålingscertificering for steriliseringen.
- Fremstillet af fødevarekvalitet PS.
- Overholder de seneste FDA- og EU-krav.
- BSE/TSE fri.
- Polystyren (PS) er ideel til de fleste anvendelser, da det er stærkt og stift.
- Stort udvalg af størrelser fra 30 ml til 2500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 1,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Farve | Rød |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Engangsske |
| Materiale | Polystyren |