Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ PP Hvid engangs PharmaScoop™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17427833 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
500 ml
1000 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 17427833
Brand: Sampling Systems™ 8045P1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug direkte fra posen uden behov for dyr rengøring. Sampling Systems™ SteriWare™ PP Hvid engangs PharmaScoop™ er ideel til både prøveudtagning og dispensering af pulvere og granulat.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
  • God fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt
  • Placerede det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Produkttype Engangsske
Inkluderer Individuelt pakket