Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Krudttyv
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Den sterile, engangs PowderThief er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
- Disse prøveudtagere fås i to praktiske længder og fire prøvevolumener.
- Engangsprøvetagere fra Powder Thief fås sterile eller ikke-sterile.
- Samlet og pakket i et renrum.
- Individuelt pakket.
- Designet til engangsbrug.
- Fremstillet af HDPE i overensstemmelse med FDA og EU.
- BSE/TSE fri.
- Fuld batch-sporbarhed.
- Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 ).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Emballagetype | Individuelt pakket |
| Længde (metrisk) | 500 mm |