Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Krudttyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17584596 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
17584596 500 mm 3 ml Steril Pakke med 20
17564596 500 mm 0,5 ml Steril Pakke med 20
17574596 500 mm 2 ml Steril Pakke med 20
17544596 1500 mm 20 ml Ikke steril -
17554596 1500 mm 20 ml Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17584596 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8060H503S
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Lær, hvordan du forhindrer krydskontaminering ved prøveudtagning, når du bruger en SteriWare™ PowderThief prøveudtager. Med en SteriWare™ PowderThief-prøvetager, du kan tage prøver fra de fleste fritflydende pulvere og granulat.
  • Den sterile, engangs PowderThief er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Disse prøveudtagere fås i to praktiske længder og fire prøvevolumener.
  • Engangsprøvetagere fra Powder Thief fås sterile eller ikke-sterile.
  • Samlet og pakket i et renrum.
  • Individuelt pakket.
  • Designet til engangsbrug.
  • Fremstillet af HDPE i overensstemmelse med FDA og EU.
  • BSE/TSE fri.
  • Fuld batch-sporbarhed.
  • Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 ).
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Emballagetype Individuelt pakket
Længde (metrisk) 500 mm