Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Krudttyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17564596 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
17564596 500 mm 0,5 ml Steril Pakke med 20
17574596 500 mm 2 ml Steril Pakke med 20
17584596 500 mm 3 ml Steril Pakke med 20
17544596 1500 mm 20 ml Ikke steril -
17554596 1500 mm 20 ml Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17564596 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8060H500.5S
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lær, hvordan du forhindrer krydskontaminering ved prøveudtagning, når du bruger en SteriWare™ PowderThief prøveudtager. Med en SteriWare™ PowderThief-prøvetager, du kan tage prøver fra de fleste fritflydende pulvere og granulat.
  • Den sterile, engangs PowderThief er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Disse prøveudtagere fås i to praktiske længder og fire prøvevolumener.
  • Engangsprøvetagere fra Powder Thief fås sterile eller ikke-sterile.
  • Samlet og pakket i et renrum.
  • Individuelt pakket.
  • Designet til engangsbrug.
  • Fremstillet af HDPE i overensstemmelse med FDA og EU.
  • BSE/TSE fri.
  • Fuld batch-sporbarhed.
  • Fås som gammabestrålet steril (SAL 10 -6 ).
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Emballagetype Individuelt pakket
Længde (metrisk) 500 mm