Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulver spatler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17514606 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
330 mm
Artikelnummer. 17514606
Brand: Sampling Systems™ 8095H150S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find ud af, hvordan du kan forbedre den måde, du dispenserer og prøver på pulvere og granulat ved hjælp af SteriWare™ Pulver spatler. Engangs pulverspatelerne er lavet og pakket i et renrum, så de kan bruges direkte fra posen.
  • Prøvetagning og dispensering af mængder af pulvere har aldrig været nemmere takket være den sterile pulverspatel.
  • Pulverspatelen er hård og behagelig at bruge med sit specialdesignede afrundede håndtag og robuste blad.
  • Pulverspatelen er fremstillet og pakket i en kontrolleret atmosfære (klasse 10.000 og 100.000 renrum) og kan derfor bruges direkte fra posen.
  • SteriWare™ Pulverspatler er lavet af FDA og EU-kompatible polymerer.
  • Prøvetagerne leveres med klasseledende dokumentation, der inkluderer et batchspecifikt overensstemmelsescertifikat, som inkluderer fremstillingsdato, udløbsdato, FDA og EC-overensstemmelse, BSE/TSE fri.
  • Pak blot spatelen ud og skub ind i pulveret for at tage en overfladeprøve.
  • Forskellige længdeversioner er tilgængelige, så du kan bestemme, hvilken dybde du ønsker at tage prøven.
  • Specialfarvede versioner er også tilgængelige.
  • Disse er ideelle, hvis du er bekymret for at efterlade spatelen i pulveret.
  • Det betyder, at det er let at se.
  • Fremstillet af høj slagfast polystyren (FDA, fødevarekvalitet og EU 10/2011 acceptabel kvalitet).
  • Det ergonomisk designede håndtag gør det nemt at bruge, selv når der foretages en stor mængde prøveudtagning.
Tekniske data
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Længde (metrisk) klinge 150 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 330 mm