Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Åbn V spatler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17524676 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk) klinge:
100 mm
150 mm
250 mm
Bredde (metrisk) klinge:
10 mm
20 mm
Størrelse:
Smal
Standard
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) klinge Bredde (metrisk) klinge Størrelse Sterilitet Pakningsstørrelse
17524676 - - - - -
17564666 100 mm 20 mm Standard Ikke-steril -
17574666 100 mm 20 mm Standard Steril Pakke med 100
17584666 150 mm 20 mm Standard Ikke-steril Pakke med 100
17594666 150 mm 20 mm Standard Steril -
17504676 250 mm 20 mm Standard Ikke-steril -
17514676 250 mm 20 mm Standard Steril -
17534676 100 mm 10 mm Smal Steril -
17544676 150 mm 10 mm Smal Ikke-steril Pakke med 100
17554676 250 mm 10 mm Smal Steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17524676 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8440N100
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Forbedre din kvalitetskontrol ved nemt at tage faste volumen pulverprøver med SteriWare™ Åbn V spatler. Det åbne spidsdesign er ideelt til dispensering og prøvetagning af små mængder pulver. Fås sterilt i en bred vifte af størrelser ideel til den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustrien.
  • Vores åbne engangs V-spatel er ideelle til prøveudtagning, råmaterialetestning og generelle varer i test.
  • Fremstillet til den højeste standard i et medicinsk renrum for at sikre renlighed og forsynet med fuld dokumentation.
  • Fås i 2 bredder og 3 længder for at sikre, at du har det rigtige prøvetagningsværktøj til opgaven.
  • De smalle versioner er ideelle, hvis du vil putte prøven i reagensglasset eller tage en lille prøve.
  • Den længere version er ideel, når du ønsker at tage mere af en tværsnitsprøve.
  • Engangs V-spatelen kommer i en pose og klar til brug.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • Ingen rengøring eller rengøringsvalidering er påkrævet.
  • Fås i 2 versioner, enten sterile eller ikke sterile versioner.
  • Sterile og ikke-sterile spatler er ideelle, når der kræves et robust værktøj.
  • Fremstillet af højkvalitets PS, der overholder de nyeste fødevarekvalitets-, EF- og FDA-standarder.
  • BSE/TSE fri.
  • Batch-overensstemmelsescertifikater leveres.
  • Støbt og pakket i et medicinsk renrum for at opretholde renlighed.