Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Åbn V spatler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17504676 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk) klinge:
100 mm
150 mm
250 mm
Bredde (metrisk) klinge:
10 mm
20 mm
Størrelse:
Smal
Standard
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17504676
Brand: Sampling Systems™ 8440A250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre din kvalitetskontrol ved nemt at tage faste volumen pulverprøver med SteriWare™ Åbn V spatler. Det åbne spidsdesign er ideelt til dispensering og prøvetagning af små mængder pulver. Fås sterilt i en bred vifte af størrelser ideel til den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustrien.
  • Vores åbne engangs V-spatel er ideelle til prøveudtagning, råmaterialetestning og generelle varer i test.
  • Fremstillet til den højeste standard i et medicinsk renrum for at sikre renlighed og forsynet med fuld dokumentation.
  • Fås i 2 bredder og 3 længder for at sikre, at du har det rigtige prøvetagningsværktøj til opgaven.
  • De smalle versioner er ideelle, hvis du vil putte prøven i reagensglasset eller tage en lille prøve.
  • Den længere version er ideel, når du ønsker at tage mere af en tværsnitsprøve.
  • Engangs V-spatelen kommer i en pose og klar til brug.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • Ingen rengøring eller rengøringsvalidering er påkrævet.
  • Fås i 2 versioner, enten sterile eller ikke sterile versioner.
  • Sterile og ikke-sterile spatler er ideelle, når der kræves et robust værktøj.
  • Fremstillet af højkvalitets PS, der overholder de nyeste fødevarekvalitets-, EF- og FDA-standarder.
  • BSE/TSE fri.
  • Batch-overensstemmelsescertifikater leveres.
  • Støbt og pakket i et medicinsk renrum for at opretholde renlighed.
Tekniske data
Mængde 100 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid
Produkttype Type 1 spatel
Længde (metrisk) klinge 250 mm
Størrelse Standard
Bredde (metrisk) klinge 20 mm