Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare Pincet med flere greb
Artikelnummer. 17922122 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
203 mm
300 mm
303 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17922122
Brand: Sampling Systems™ 8270A200S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SteriWare multi-grip pincet kan bruges som normal pincet, men har også en ekstra gribefunktion, der muliggør nem og sikker håndtering af små hætteglas og beholdere.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt polystyren
  • Individuelt pakket for at forhindre krydskontaminering
  • 100% fremstillet og pakket i et renrum
  • Fås både sterilt og ikke-sterilt
Tekniske data
Tip stil Takket, flad
Længde (engelsk) 8 tommer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 203 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) 50 Pincetter/Cs.
Sterilitet Steril
Stil Støbt