Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare Pincet med flere greb
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
203 mm
300 mm
303 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Fremstillet af fødevaregodkendt polystyren
- Individuelt pakket for at forhindre krydskontaminering
- 100% fremstillet og pakket i et renrum
- Fås både sterilt og ikke-sterilt
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Takket, flad |
| Længde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | 50 Pincetter/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Støbt |