Beskrivelse
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder
- Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at prøveudtageren er i lukket position
- Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren
- Anbring prøven i en passende beholder
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slot Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | 20 pr pakke |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 26 mm |
| Længde (metrisk) | 970 mm |