Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot Sampler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15859451 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
620 mm
970 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet unitSize
15859451 970 mm Ikke steril Pakke med 20
15869451 970 mm Steril Pakke med 20
15879451 620 mm Ikke steril Pakke med 20
15889451 620 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15859451 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. 8069H1000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet til at tage en 50mL prøve fra prøvetagningsåbningen placeret nær spidsen af prøveudtageren. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsmono-slotsampler er ideel til at tage en enkelt prøve fra fritflydende pulvere og granulat.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at prøveudtageren er i lukket position
  • Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren
  • Anbring prøven i en passende beholder
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Specifications
Produkttype Slot Sampler
Materiale HDPE
Inkluderer 20 pr pakke
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 26 mm
Længde (metrisk) 970 mm