Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatler
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Farve:
Hvid
Rød
Materiale:
HDPE
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Forskellige klingebredder til rådighed. Ideel til små hætteglas eller prøvebeholdere
- Fås også i HDPE for ekstra kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,3 ml |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Bredde (metrisk) | 4 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 170 mm |