Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15809401 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Farve:
Hvid
Rød
Materiale:
HDPE
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15809401
Brand: Sampling Systems™ 8015V170S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt at tage prøver fra meget små beholdere såsom hætteglas med det smalle prøveudtagningsblad. Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatler er ideelle til håndtering af små mængder pulver og granulat.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Forskellige klingebredder til rådighed. Ideel til små hætteglas eller prøvebeholdere
  • Fås også i HDPE for ekstra kemikalieresistens
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 0,3 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Bredde (metrisk) 4 mm
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 170 mm