Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17524566 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 ml
0,5 ml
2 ml
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17524566
Brand: Sampling Systems™ 8015VB170S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SteriWare™ Mikrospatler er ideelle til engangsbrug i farmaceutiske, kemiske og andre hygiejniske industrier.
  • Mikrospatler til engangsbrug er ideelle til en lang række aktiviteter, herunder prøveudtagning, dispensering og måling af små mængder pulver og granulat.
  • De smalle blade giver dig total kontrol og muliggør brug i små rum såsom hætteglas.
  • Engangsspatelen er ideel, når dyr rengøring og rengøringsvalidering skal undgås.
  • Du skal blot pakke prøveudtageren ud og bruge den.
  • Det er blevet lavet i et kontrolleret rent miljø (klasse 100.000 renrum).
  • De fås i hvid, blå og rød.
  • Farvede versioner er ideelle, hvis du er bekymret for at efterlade det i pudderet - de kan nemt ses.
  • Anvendes af medicinal-, fødevare- og kemivirksomheder over hele verden.
  • Fremstillet af højkvalitets PS, PP eller HDPE, der overholder de nyeste fødevarekvalitets-, EF- og FDA-standarder.
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
  • BSE/TSE fri.
  • Batch-overensstemmelsescertifikater leveres.
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 0,3 ml
Farve Blå