Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
190 mL
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Beskrivelse
- LiquiThief er i bund og grund en stor sprøjte.
- Den er enkel at bruge og kommer med den ekstra fordel, at der ikke er nogen rengøringsvalidering og ingen rengøring.
- Du skal blot pakke ud og bruge.
- Træk i håndtaget for at tage en prøve.
- Prøvetageren er lavet i et renrum, så du blot pakker ud og bruger den.
- Hvis du ønsker at købe en væskeprøvetager til engangsbrug, er LiquiThief den foretrukne prøvetager.
- Det er meget brugt til at tage prøver af væsker, tynde olier og salver.
- For mere tyktflydende materialer, brug vores SteriWare™ ViscoThief.
- Engangs LiquiThief er en hurtig og bekvem måde at tage væskeprøver på.
- Det er i bund og grund en stor sprøjte.
- Operatøren trækker håndtaget op for at trække væsken ind i prøveudtageren.
- Jo længere håndtaget trækkes, jo større er prøvevolumenet.
- Den er ideel til prøveudtagning af tønde, beholder og tromle.
- Ideel til hurtig prøvetagning af væsker og olier med lav viskositet.
- Alle polymererne er fødevaregodkendt, FDA-kvalitet og EC-kompatible.
- BSE/TSE fri.
- Fuld batch-certifikater er tilgængelige.
- Hver prøvetager er fremstillet og pakket i et renrum for at sikre, at de er rene indtil brugsstedet.
- De er individuelt pakket ind og kan bruges direkte fra posen.
- 3 længder i både sterile og ikke-sterile.
- Fås i både HDPE og PP konstruktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Emballagetype | Individuelt pakket |
| Længde (metrisk) | 500 mm |