Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138883 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
80 mL
225 mL
Længde (metrisk):
450 mm
1100 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15601592
Brand: Sampling Systems™ 8921H1100S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo er ideel til at tage tværsnits- eller punktprøver af væsker.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Velegnet til udtagning af tværsnits- og punktprøver
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Fås i 2 forskellige længder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at toppen og bunden er i åben position
  • Skub prøveudtageren mod bunden af beholderen for at lukke ventilen
  • Fjern prøveudtageren og hæld væsken ud i en passende beholder
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale HDPE
Inkluderer Ventil i begge ender
Kapacitet (metrisk) 225 mL
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 1100 mm