Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
80 mL
225 mL
Længde (metrisk):
450 mm
1100 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Velegnet til udtagning af tværsnits- og punktprøver
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Fås i 2 forskellige længder
- Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at toppen og bunden er i åben position
- Skub prøveudtageren mod bunden af beholderen for at lukke ventilen
- Fjern prøveudtageren og hæld væsken ud i en passende beholder
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MiniSampler |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Ventil i begge ender |
| Kapacitet (metrisk) | 225 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 1100 mm |