Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ øser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17524596 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. 17524596
Brand: Sampling Systems™ 8053P100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangs SteriWare™ Øseske er ideelle til engangsbrug i farmaceutiske, kemiske og andre hygiejniske industrier.
  • Vores udvalg af prøveskåle er ideelle til at tage prøver af væsker.
  • De kan skubbes ind i væsken for at tage prøven.
  • De er også designet til at gå gennem traditionelle 2-tommers propper.
  • Skålene leveres individuelt i poser, så du skal blot åbne dem og bruge dem.
  • Ingen rengøring er nødvendig.
  • Hele slevserien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
  • Standard øsestørrelser er 50 ml og 100 ml.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
  • De er ideelle til brug med væsker, cremer og pastaer.
  • Den blå version betyder, at de nemt kan ses, hvis de efterlades i materialet i overensstemmelse med HACCP-retningslinjerne.
  • Fremstillet af højkvalitets HDPE eller PP.
  • Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
  • BSE/TSE fri.
  • Fås i naturlig farve, men fås også i blå.
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Emballagetype Individuelt pakket
Diameter (metrisk) Udvendig 43 mm