Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239884 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17544576
Brand: Sampling Systems™ 8045H60
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøvetagning og dispensering af pulvere og granulat er let, når du bruger SteriWare™ HDPE PharmaScoops™ .
  • De Sampling Systems række af engangsscoops er specielt designet og fremstillet til hygiejniske industrier.
  • Scoops er lavet af fødevarekvalitet HDPE og er meget udbredt i farmaceutiske, fødevare- og kemiske industrier.
  • Alle SteriWare™ PharmaScoops™ fremstilles og pakkes i et renrum i Storbritannien.
  • Du kan bruge en SteriWare™ PharmaScoop™ til prøveudtagning og dispensering af pulvere og granulat.
  • De findes i apoteker, laboratorier og produktionsområder over hele verden.
  • Vores scoops af høj kvalitet leveres individuelt i sække og fås i både sterile og ikke-sterile versioner.
  • Denne HDPE-version giver overlegen kemisk resistens i forhold til mange andre plastkvaliteter.
  • Vores sterile engangsskoper (spader) er perfekte til prøveudtagning, laboratorie- og produktionsarbejde.
  • Hver scoop er individuelt pakket i en speciel højkvalitetspose.
  • Det komplette scoop-sortiment fremstilles og pakkes derefter ind i et klasse 10.000 renrum for at sikre renlighed.
  • Du skal blot pakke scoop ud og bruge direkte fra posen.
  • Fremstillet af letvægts HDPE.
  • Dette er FDA og EU-kompatibelt med fuld batchsporbarhed.
  • Materialet er BSE/TSE-frit.
  • Den sterile version er SAL 10 -6
  • Bredt udvalg af størrelser fra 30 ml til 1000 ml
  • Prøveudtagning og dispensering er let, når du bruger en SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ fra Sampling Systems .
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Farve Gennemskinnelig
Engangs Engangsbrug
Materiale HDPE