Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Beschreibung
- De Sampling Systems række af engangsscoops er specielt designet og fremstillet til hygiejniske industrier.
- Scoops er lavet af fødevarekvalitet HDPE og er meget udbredt i farmaceutiske, fødevare- og kemiske industrier.
- Alle SteriWare™ PharmaScoops™ fremstilles og pakkes i et renrum i Storbritannien.
- Du kan bruge en SteriWare™ PharmaScoop™ til prøveudtagning og dispensering af pulvere og granulat.
- De findes i apoteker, laboratorier og produktionsområder over hele verden.
- Vores scoops af høj kvalitet leveres individuelt i sække og fås i både sterile og ikke-sterile versioner.
- Denne HDPE-version giver overlegen kemisk resistens i forhold til mange andre plastkvaliteter.
- Vores sterile engangsskoper (spader) er perfekte til prøveudtagning, laboratorie- og produktionsarbejde.
- Hver scoop er individuelt pakket i en speciel højkvalitetspose.
- Det komplette scoop-sortiment fremstilles og pakkes derefter ind i et klasse 10.000 renrum for at sikre renlighed.
- Du skal blot pakke scoop ud og bruge direkte fra posen.
- Fremstillet af letvægts HDPE.
- Dette er FDA og EU-kompatibelt med fuld batchsporbarhed.
- Materialet er BSE/TSE-frit.
- Den sterile version er SAL 10 -6
- Bredt udvalg af størrelser fra 30 ml til 1000 ml
- Prøveudtagning og dispensering er let, når du bruger en SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ fra Sampling Systems .
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur